8-Chloro-6-iodoimidazo[1,2-a]pyrazine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300240-1G OR300240-250MG
APOSOR300240-1GEA 332 CHF
APOSOR300240-1G APOSOR300240-250MG
8-Chloro-6-iodoimidazo[1,2-a]pyrazine
8-Chloro-6-iodoimidazo[1,2-a]pyrazine
Formel: C₆H₃ClIN₃
MW: 279,466 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31561275
CAS-Nummer: 2227272-49-1