3-Cyclopropylpyrazin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300238-1G OR300238-250MG
APOSOR300238-1GEA 514 CHF
APOSOR300238-1G APOSOR300238-250MG
3-Cyclopropylpyrazin-2-amine
3-Cyclopropylpyrazin-2-amine
Formel: C₇H₉N₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19215706
CAS-Nummer: 1190969-76-6