1-(3-Bromo-5-methylphenyl)ethanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(3-Bromo-5-methylphenyl)ethan-1-amine hydrochloride
OR300232-250MG OR300232-100MG
APOSOR300232-250MGEA 436 CHF
APOSOR300232-250MG APOSOR300232-100MG
1-(3-Bromo-5-methylphenyl)ethanamine hydrochloride
1-(3-Bromo-5-methylphenyl)ethanamine hydrochloride
Formel: C₉H₁₂BrN·ClH
MW: 250,563 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31561266
CAS-Nummer: 2227272-47-9