3-Iodo-7-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300187-1G OR300187-250MG
APOSOR300187-1GEA 401 CHF
APOSOR300187-1G APOSOR300187-250MG
3-Iodo-7-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
3-Iodo-7-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formel: C₈H₇IN₂O
MW: 274,058 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12963282
CAS-Nummer: 1190316-96-1