2-Amino-6-bromoquinazolin-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300184-1G OR300184-250MG
APOSOR300184-1GEA 408 CHF
APOSOR300184-1G APOSOR300184-250MG
2-Amino-6-bromoquinazolin-4-ol
2-Amino-6-bromoquinazolin-4-ol
Formel: C₈H₆BrN₃O
MW: 240,057 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16250251
CAS-Nummer: 130148-53-7