1-Isothiocyanatobicyclo[1.1.1]pentane
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-isothiocyanatobicyclo[1.1.1]pentane
OR300179-250MG OR300179-1G
APOSOR300179-250MGEA 358 CHF
APOSOR300179-250MG APOSOR300179-1G
1-Isothiocyanatobicyclo[1.1.1]pentane
1-Isothiocyanatobicyclo[1.1.1]pentane
Formel: C₆H₇NS
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD31536717
CAS-Nummer: 2187435-29-4
UN: 1759
ADR: 8,III