4-(3-Aminobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300178-100MG
OR300178-250MG
APOSOR300178-100MGEA
314
CHF
APOSOR300178-100MG
APOSOR300178-250MG
4-(3-Aminobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenol
4-(3-Aminobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenol
Formel:
C₁₁H₁₃NO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31536716 CAS-Nummer: 2209086-85-9 |