Ethyl 1-methyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300143-1G
OR300143-250MG
APOSOR300143-1GEA
293
CHF
APOSOR300143-1G
APOSOR300143-250MG
Ethyl 1-methyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 1-methyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₆N₂O₂ MW: 196.246 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115092 CAS-Nummer: 247583-69-3 |