1-Iodo-7-methoxyisoquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-Iodo-7-methoxy-2-azanaphthalene
OR300132-500MG
OR300132-100MG
OR300132-250MG
APOSOR300132-500MGEA
332
CHF
APOSOR300132-500MG
APOSOR300132-100MG
APOSOR300132-250MG
1-Iodo-7-methoxyisoquinoline
1-Iodo-7-methoxyisoquinoline
Formel:
C₁₀H₈INO MW: 285,081 g/mol Melting Pt: 86…87 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD04037478 CAS-Nummer: 952569-54-9 |