(Isoquinolin-5-yl)methanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300123-500MG
OR300123-1G
APOSOR300123-500MGEA
117
CHF
APOSOR300123-500MG
APOSOR300123-1G
(Isoquinolin-5-yl)methanamine hydrochloride
(Isoquinolin-5-yl)methanamine hydrochloride
Formel:
C₁₀H₁₀N₂·ClH Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10696103 CAS-Nummer: 1001906-56-4 |