7-Chloroisoquinolin-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300118-1G
OR300118-250MG
APOSOR300118-1GEA
156
CHF
APOSOR300118-1G
APOSOR300118-250MG
7-Chloroisoquinolin-1-ol
7-Chloroisoquinolin-1-ol
Formel:
C₉H₆ClNO MW: 179,603 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08436984 CAS-Nummer: 24188-74-7 |