1-Bromo-6-chloroisoquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Bromo-6-chloro-2-azanaphthalene
OR300111-250MG
APOSOR300111-250MGEA 69.6 CHF
APOSOR300111-250MG
1-Bromo-6-chloroisoquinoline
1-Bromo-6-chloroisoquinoline
Formel: C₉H₅BrClN
MW: 242,5 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13190244
CAS-Nummer: 1196146-81-2