Methyl 5-bromoisoquinoline-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300109-250MG
OR300109-100MG
APOSOR300109-250MGEA
766
CHF
APOSOR300109-250MG
APOSOR300109-100MG
Methyl 5-bromoisoquinoline-1-carboxylate
Methyl 5-bromoisoquinoline-1-carboxylate
Formel:
C₁₁H₈BrNO₂ MW: 266,091 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19981746 CAS-Nummer: 1330750-67-8 |