Methyl 1-chloroisoquinoline-7-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Chloro-7-(methoxycarbonyl)-2-azanaphthalene, 1-Chloro-7-(methoxycarbonyl)isoquinoline
OR300108-500MG OR300108-100MG
APOSOR300108-500MGEA 436 CHF
APOSOR300108-500MG APOSOR300108-100MG
Methyl 1-chloroisoquinoline-7-carboxylate
Methyl 1-chloroisoquinoline-7-carboxylate
Formel: C₁₁H₈ClNO₂
MW: 221,64 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18250895
CAS-Nummer: 1206975-02-1