Methyl 1-chloroisoquinoline-6-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Chloro-6-(methoxycarbonyl)isoquinoline, Methyl 1-chloro-2-azanaphthalene-6-carboxylate
OR300107-500MG OR300107-100MG
APOSOR300107-500MGEA 557 CHF
APOSOR300107-500MG APOSOR300107-100MG
Methyl 1-chloroisoquinoline-6-carboxylate 95%
Methyl 1-chloroisoquinoline-6-carboxylate
Formel: C₁₁H₈ClNO₂
MW: 221,64 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21365100
CAS-Nummer: 1357946-43-0