3-Bromo-6-chloroisoquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Bromo-6-chloro-2-azanaphthalene
OR300092-1G OR300092-250MG
APOSOR300092-1GEA 972 CHF
APOSOR300092-1G APOSOR300092-250MG
3-Bromo-6-chloroisoquinoline
3-Bromo-6-chloroisoquinoline
Formel: C₉H₅BrClN
MW: 242,5 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18793407
CAS-Nummer: 1276056-79-1