5-Bromo-3-hydroxyisoquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Bromoisoquinolin-3-ol, 5-Bromo-3-hydroxy-2-azanaphthalene
OR300065-500MG OR300065-250MG
APOSOR300065-500MGEA 568 CHF
APOSOR300065-500MG APOSOR300065-250MG
5-Bromo-3-hydroxyisoquinoline
5-Bromo-3-hydroxyisoquinoline
Formel: C₉H₆BrNO
MW: 224,054 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11040413
CAS-Nummer: 1175271-86-9