1-Amino-8-bromoisoquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300063-500MG
OR300063-100MG
OR300063-250MG
APOSOR300063-500MGEA
894
CHF
APOSOR300063-500MG
APOSOR300063-100MG
APOSOR300063-250MG
1-Amino-8-bromoisoquinoline
1-Amino-8-bromoisoquinoline
Formel:
C₉H₇BrN₂ Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD21365093 CAS-Nummer: 1337879-85-2 |