{[({2-[(4-Chlorobenzyl)thio]pyrimidin-4-yl}methylene)amino]oxy}(2,6-dichloropyridin-4-yl)methanone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-[(4-Chlorobenzyl)thio]-4-({[(2,6-dichloroisonicotinoyl)oxy]imino}methyl)pyrimidine, {[({2-[(4-Chlorobenzyl)sulphanyl]pyrimidin-4-yl}methylidene)amino]oxy}(2,6-dichloropyridin-4-yl)methanone
OR29720-250MG OR29720-50MG
APOSOR29720-250MGEA 140 CHF
APOSOR29720-250MG APOSOR29720-50MG
{[({2-[(4-Chlorobenzyl)thio]pyrimidin-4-yl}methylene)amino]oxy}(2,6-dichloropyridin-4-yl)methanone
{[({2-[(4-Chlorobenzyl)thio]pyrimidin-4-yl}methylene)amino]oxy}(2,6-dichloropyridin-4-yl)methanone
Formel: C₁₈H₁₁Cl₃N₄O₂S
MW: 453,73 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00126320
CAS-Nummer: 263755-78-8