2-Methyl-1,3-thiazole-4-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Cyano-2-methyl-1,3-thiazole, 2-Methylthiazole-4-carbonitrile
OR29666-1G OR29666-250MG
APOSOR29666-1GEA 88.9 CHF
APOSOR29666-1G APOSOR29666-250MG
2-Methyl-1,3-thiazole-4-carbonitrile
2-Methyl-1,3-thiazole-4-carbonitrile
Formel: C₅H₄N₂S
MW: 124,164 g/mol
Melting Pt: 58…61 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00068103
CAS-Nummer: 21917-76-0