2-(2,3-Dichlorophenyl)-1,3-thiazole-4-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
OR29646-1G OR29646-5G
APOSOR29646-1GEA 208 CHF
APOSOR29646-1G APOSOR29646-5G
2-(2,3-Dichlorophenyl)-1,3-thiazole-4-carbohydrazide
2-(2,3-Dichlorophenyl)-1,3-thiazole-4-carbohydrazide
Formel: C₁₀H₇Cl₂N₃OS
MW: 288.153 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00277206
CAS-Nummer: 175276-87-6