1-(3,5-Dichlorophenyl)-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Carboxy-1-(3,5-dichlorophenyl)-5-propyl-1H-pyrazole, 1-(4-Carboxy-5-propyl-1H-pyrazol-1-yl)-3,5-dichlorobenzene
OR29530-1G OR29530-250MG
APOSOR29530-1GEA 144 CHF
APOSOR29530-1G APOSOR29530-250MG
1-(3,5-Dichlorophenyl)-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-(3,5-Dichlorophenyl)-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₂Cl₂N₂O₂
MW: 299,153 g/mol
Melting Pt: 169…171 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02677727
CAS-Nummer: 306936-60-7