3-(Chloromethyl)-5-thien-3-yl-1,2,4-oxadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR29094-250MG OR29094-100MG
APOSOR29094-250MGEA 166 CHF
APOSOR29094-250MG APOSOR29094-100MG
3-(Chloromethyl)-5-thien-3-yl-1,2,4-oxadiazole
3-(Chloromethyl)-5-thien-3-yl-1,2,4-oxadiazole
Formel: C₇H₅ClN₂OS
Melting Pt: 65/70 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00111629
CAS-Nummer: 184970-24-9
UN: 3261
ADR: 8,III