5-(4-Methylphenyl)-1,3-oxazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-(p-Tolyl)oxazole, 4-(1,3-Oxazol-5-yl)toluene
OR29030-1G
APOSOR29030-1GEA 174 CHF
APOSOR29030-1G
5-(4-Methylphenyl)-1,3-oxazole 97%
5-(4-Methylphenyl)-1,3-oxazole
Formel: C₁₀H₉NO
MW: 159,185 g/mol
Melting Pt: 65…68 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00085134
CAS-Nummer: 143659-19-2