2,2-Dimethylpentan-3-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,2-Dimethyl-3-oxopentane, Ethyl tert-butyl ketone
OR29023-1G OR29023-250MG
APOSOR29023-1GEA 193 CHF
APOSOR29023-1G APOSOR29023-250MG
2,2-Dimethylpentan-3-one
2,2-Dimethylpentan-3-one
Formel: C₇H₁₄O
MW: 114,185 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039918
CAS-Nummer: 564-04-5
UN: 1993
ADR: 3,III