4-(1H-Pyrazol-3-yl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-(4-Carboxyphenyl)-1H-pyrazole
OR29-100MG
OR29-1G
APOSOR29-100MGEA
36.7
CHF
APOSOR29-100MG
APOSOR29-1G
4-(1H-Pyrazol-3-yl)benzoic acid
4-(1H-Pyrazol-3-yl)benzoic acid
Formel:
C₁₀H₈N₂O₂ MW: 188,183 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01569442 CAS-Nummer: 208511-67-5 |