2-methylbut-2-enoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR28647-100MG OR28647-5G OR28647-25G
APOSOR28647-100MGEA 26.2 CHF
APOSOR28647-100MG APOSOR28647-5G APOSOR28647-25G
2-methylbut-2-enoic acid
2-methylbut-2-enoic acid
Formel: C₅H₈O₂
MW: 100,116 g/mol
Melting Pt: 44 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066864
CAS-Nummer: 13201-46-2
UN: 3261
ADR: 8,II