2-Methyl-4-(piperazin-1-yl)quinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-(2-Methylquinolin-4-yl)piperazine
OR27760-250MG OR27760-1G
APOSOR27760-250MGEA 140 CHF
APOSOR27760-250MG APOSOR27760-1G
2-Methyl-4-(piperazin-1-yl)quinoline
2-Methyl-4-(piperazin-1-yl)quinoline
Formel: C₁₄H₁₇N₃
MW: 227,305 g/mol
Melting Pt: 100…101 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01935745
CAS-Nummer: 82241-22-3
UN: 3259
ADR: 8,III