4-(Ethylsulphonyl)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR2727-1G
OR2727-250MG
APOSOR2727-1GEA
166
CHF
APOSOR2727-1G
APOSOR2727-250MG
4-(Ethylsulphonyl)benzaldehyde
4-(Ethylsulphonyl)benzaldehyde
Formel:
C₉H₁₀O₃S Melting Pt: 108…110 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09264545 CAS-Nummer: 50899-03-1 |