2-(tert-Butyl)-6-(chloromethyl)pyrimidin-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR27202-1G
OR27202-250MG
APOSOR27202-1GEA
414
CHF
APOSOR27202-1G
APOSOR27202-250MG
2-(tert-Butyl)-6-(chloromethyl)pyrimidin-4-ol
2-(tert-Butyl)-6-(chloromethyl)pyrimidin-4-ol
Formel:
C₉H₁₃ClN₂O MW: 200,665 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00084911 CAS-Nummer: 94171-08-1 |