3,5-Dichloro-4-hydrazinopyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(3,5-Dichloropyridin-4-yl)hydrazine
OR27149-1G
OR27149-500MG
OR27149-5G
APOSOR27149-1GEA
340
CHF
APOSOR27149-1G
APOSOR27149-500MG
APOSOR27149-5G
3,5-Dichloro-4-hydrazinopyridine
3,5-Dichloro-4-hydrazinopyridine
Formel:
C₅H₅Cl₂N₃ MW: 178,019 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00174279 CAS-Nummer: 153708-69-1 |