2-(Morpholin-4-yl)acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR27100-100MG OR27100-250MG
APOSOR27100-100MGEA 45.3 CHF
APOSOR27100-100MG APOSOR27100-250MG
2-(Morpholin-4-yl)acetamide
2-(Morpholin-4-yl)acetamide
Formel: C₆H₁₂N₂O₂
Melting Pt: 122 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00465044
CAS-Nummer: 5625-98-9
UN: 3259
ADR: 8,III