N-Hydroxybenzenecarboximidoyl cyanide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR27083-1G OR27083-5G
APOSOR27083-1GEA 52.2 CHF
APOSOR27083-1G APOSOR27083-5G
N-Hydroxybenzenecarboximidoyl cyanide 95%
N-Hydroxybenzenecarboximidoyl cyanide
Formel: C₈H₆N₂O
MW: 146,146 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00035803
CAS-Nummer: 825-52-5