3-Bromo-N-(4-bromophenyl)propanamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Bromo-N-(4-bromophenyl)propionamide, 4-Bromo-N-(3-bromopropanoyl)aniline
OR26966-250MG OR26966-500MG
APOSOR26966-250MGEA 237 CHF
APOSOR26966-250MG APOSOR26966-500MG
3-Bromo-N-(4-bromophenyl)propanamide
3-Bromo-N-(4-bromophenyl)propanamide
Formel: C₉H₉Br₂NO
MW: 306,982 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00124398
CAS-Nummer: 7661-10-1