Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR26341-5G
APOSOR26341-5GEA
144
CHF
APOSOR26341-5G
Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol 95%
Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
Formel:
C₇H₁₂O MW: 112,17 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00167747 CAS-Nummer: 1632-68-4 |