1-Amino-2-hydroxyindane
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
1-Amino-2-indanol, 1-Aminoindan-2-ol, 2-Hydroxyindan-1-amine, 1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol
OR2608-1G
OR2608-5G
OR2608-250MG
OR2608-500MG
APOSOR2608-1GEA
188
CHF
APOSOR2608-1G
APOSOR2608-5G
APOSOR2608-250MG
APOSOR2608-500MG
1-Amino-2-hydroxyindane
1-Amino-2-hydroxyindane
Formel:
C₉H₁₁NO MW: 149,19 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00053472 CAS-Nummer: 74165-73-4 |