5-methyl-1-(2-methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR25967-1G
OR25967-5G
APOSOR25967-1GEA
236
CHF
APOSOR25967-1G
APOSOR25967-5G
5-methyl-1-(2-methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
5-methyl-1-(2-methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₂H₁₂N₂O₂ MW: 216,236 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03407350 CAS-Nummer: 423768-56-3 |