2-Bromo-1-phenyl-1-ethanone oxime
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR25945-1G OR25945-5G
APOSOR25945-1GEA 244 CHF
APOSOR25945-1G APOSOR25945-5G
2-Bromo-1-phenyl-1-ethanone oxime
2-Bromo-1-phenyl-1-ethanone oxime
Formel: C₈H₈BrNO
MW: 214,059 g/mol
Melting Pt: 97…100 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02990473
CAS-Nummer: 14181-72-7
UN: 1759
ADR: 8,II