N1-(4-Chloro-3-nitrophenyl)pyrrolidine-1-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR25868-1G
OR25868-5G
OR25868-10G
APOSOR25868-1GEA
0
CHF
APOSOR25868-1G
APOSOR25868-5G
APOSOR25868-10G
N1-(4-Chloro-3-nitrophenyl)pyrrolidine-1-carboxamide
N1-(4-Chloro-3-nitrophenyl)pyrrolidine-1-carboxamide
Formel:
C₁₁H₁₂ClN₃O₃ MW: 269,684 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00126342 CAS-Nummer: 680212-55-9 |