N1-(4-Chloro-3-nitrophenyl)piperidine-1-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR25866-1G OR25866-5G OR25866-10G
APOSOR25866-1GEA 0 CHF
APOSOR25866-1G APOSOR25866-5G APOSOR25866-10G
N1-(4-Chloro-3-nitrophenyl)piperidine-1-carboxamide
N1-(4-Chloro-3-nitrophenyl)piperidine-1-carboxamide
Formel: C₁₂H₁₄ClN₃O₃
MW: 283,711 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00126338
CAS-Nummer: 680212-54-8