3,4-Dichloro-N-[(diphenylphosphoryl)(fur-2-yl)methyl]aniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (((3,4-Dichlorophenyl)amino)(furan-2-yl)methyl)diphenylphosphine oxide, 2-{[(3,4-Dichlorophenyl)amino](diphenylphosphoryl)methyl}furan
OR25806-1G OR25806-250MG
APOSOR25806-1GEA 310 CHF
APOSOR25806-1G APOSOR25806-250MG
3,4-Dichloro-N-[(diphenylphosphoryl)(fur-2-yl)methyl]aniline
3,4-Dichloro-N-[(diphenylphosphoryl)(fur-2-yl)methyl]aniline
Formel: C₂₃H₁₈Cl₂NO₂P
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00123332
CAS-Nummer: 680212-11-7