2-Chloro-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]thio}ethyl)nicotinamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Chloro-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]thio}ethyl)pyridine-3-carboxamide, 2-Chloro-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]sulphanyl}ethyl)pyridine-3-carboxamide
OR25742-250MG
OR25742-50MG
APOSOR25742-250MGEA
140
CHF
APOSOR25742-250MG
APOSOR25742-50MG
2-Chloro-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]thio}ethyl)nicotinamide
2-Chloro-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]thio}ethyl)nicotinamide
Formel:
C₁₃H₁₃ClN₂O₂S MW: 296,773 g/mol Melting Pt: 42…46 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01566566 CAS-Nummer: 680211-93-2 |