5-(Phenylethynyl)nicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR25628-1G OR25628-5G OR25628-100MG
APOSOR25628-1GEA 158 CHF
APOSOR25628-1G APOSOR25628-5G APOSOR25628-100MG
5-(Phenylethynyl)nicotinic acid
5-(Phenylethynyl)nicotinic acid
Formel: C₁₄H₉NO₂
Melting Pt: 245…247 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00174055
CAS-Nummer: 175203-69-7