3-Benzyl-1-isopropyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbothioamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR25584-1G OR25584-5G
APOSOR25584-1GEA 114 CHF
APOSOR25584-1G APOSOR25584-5G
3-Benzyl-1-isopropyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbothioamide
3-Benzyl-1-isopropyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbothioamide
Formel: C₁₅H₁₇N₃O₂S
MW: 303,379 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00203982
CAS-Nummer: 175203-49-3