3-(Methylthio)-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR25578-1G
OR25578-5G
APOSOR25578-1GEA
122
CHF
APOSOR25578-1G
APOSOR25578-5G
3-(Methylthio)-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
3-(Methylthio)-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formel:
C₁₁H₉N₃S MW: 215,274 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00173847 CAS-Nummer: 175203-46-0 |