2-(2-Hydroxyprop-2-yl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(Pyridin-2-yl)propan-2-ol
OR25562-250MG OR25562-1G
APOSOR25562-250MGEA 52.2 CHF
APOSOR25562-250MG APOSOR25562-1G
2-(2-Hydroxyprop-2-yl)pyridine
2-(2-Hydroxyprop-2-yl)pyridine
Formel: C₈H₁₁NO
MW: 137.179 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00209259
CAS-Nummer: 37988-38-8