5-Chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR25547-1G OR25547-250MG
APOSOR25547-1GEA 326 CHF
APOSOR25547-1G APOSOR25547-250MG
5-Chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
5-Chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
Formel: C₆H₂ClN₃O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00174259
CAS-Nummer: 5714-17-0