4-[(2-Methylbut-3-yn-2-yl)oxy]benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-[(1,1-Dimethylprop-2-yn-1-yl)oxy]benzonitrile
OR25514-1G OR25514-250MG
APOSOR25514-1GEA 279 CHF
APOSOR25514-1G APOSOR25514-250MG
4-[(2-Methylbut-3-yn-2-yl)oxy]benzonitrile
4-[(2-Methylbut-3-yn-2-yl)oxy]benzonitrile
Formel: C₁₂H₁₁NO
Melting Pt: 30…32 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00174270
CAS-Nummer: 33143-92-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III