4,4-Dimethyl-1,3-oxazolidine-2-thione
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4,4-Dimethyl-2-thioxo-1,3-oxazolidine, 4,4-Dimethyloxazolidine-2-thione
OR25431-1G
OR25431-5G
OR25431-25G
APOSOR25431-1GEA
151
CHF
APOSOR25431-1G
APOSOR25431-5G
APOSOR25431-25G
4,4-Dimethyl-1,3-oxazolidine-2-thione
4,4-Dimethyl-1,3-oxazolidine-2-thione
Formel:
C₅H₉NOS MW: 131.196 g/mol Melting Pt: 124…128 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00052156 CAS-Nummer: 54013-55-7 EINECS: 258-924-7 |