4-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]thiophene-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Carboxythien-3-yl 4-chlorophenyl sulphide, 4-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]-3-thenoic acid
OR25411-1G OR25411-250MG OR25411-5G
APOSOR25411-1GEA 241 CHF
APOSOR25411-1G APOSOR25411-250MG APOSOR25411-5G
4-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]thiophene-3-carboxylic acid
4-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]thiophene-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₇ClO₂S₂
MW: 270,755 g/mol
Melting Pt: 195…198 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00052149
CAS-Nummer: 149609-86-9